Learn More
Eppendorf™ Rotor F-32x0.2-PCR pour centrifugeuse 5425
Code produit 15871545 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
4 x barrettes PCR ou 32 tubes PCR (0,2 mL)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
15871545 4 x barrettes PCR ou 32 tubes PCR (0,2 mL) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15871545 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 5495510001
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 19-02-2027
Ajouter au panier
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Le rotor Eppendorftrade; F-32x0.2-PCR pour centrifugeuse 5425 offre un ensemble de fonctions exceptionnel pour une large gamme d’applications dans le domaine de la biologie moléculaire et cellulaire ainsi que de la biochimie des protéines.
ulliRotor pour centrifugeuse Eppendorf 5425/liliCapacité max. : 4 barrettes PCR ou 32 tubes PCR (0,2 ml)/liliVitesse maximale : 18 134 x g (15 060 tr/min)/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Matériau Aluminium
Type Rotor angulaire fixe
Capacité 4 x barrettes PCR ou 32 tubes PCR (0,2 mL)
À utiliser avec (équipement) Eppendorf 5425
Comprend Rotor lid
Nbre de positions 32