Learn More
Eppendorf™ Rotor FA-18 x 2-Kit pour centrifugeuse 5425
Code produit 15861545 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
18 x 1,5 / 2,0 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
15861545 18 x 1,5 / 2,0 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15861545 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 5495508007
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
Le rotor Eppendorftrade; FA-18 x 2-Kit pour centrifugeuse 5425 offre un ensemble de fonctions exceptionnel pour une large gamme d’applications dans le domaine de la biologie moléculaire et cellulaire ainsi que de la biochimie des protéines.
ulliRotor pour centrifugeuse Eppendorf 5425/liliRotor avec bord supérieur qui protège les bouchons de tube ouverts contre les cisaillements pendant la cycle/liliCapacité max. : 18 tubes de 1,5/2,0 ml/liliHermétique aux aérosols grâce au couvercle Eppendorf QuickLocktrade;/liliVitesse maximale : 18 565 x g (15 060 tr/min)/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Aluminium
Type Rotor angulaire fixe
Capacité 18 x 1,5 / 2,0 mL
À utiliser avec (équipement) Eppendorf 5425
Comprend Aerosol-tight QuickLock rotor lid
Nbre de positions 18
Biocontainment Étanche aux aérosols