Description
ulliCouvercle QuickLocktrade;/liliÉtanche aux aérosols pour une centrifugation en toute sécurité des échantillons dangereux/liliConstruction en aluminium anodisé pour une haute résistance chimique/liliRotor et couvercle autoclavables (121deg;C, 20 min)/liliUtilisation conseillée avec une centrifugeuse 5910 R/li/ul
Spécification
Spécification
| Capacité | 30 x 1,5 / 2,0 mL |
| Vitesse max. | 13 700 tr/min |
| À utiliser avec (équipement) | Centrifugeuse 5910R. |
| Nbre de positions | 30 |
| Biocontainment | Étanche aux aérosols |