Description
- Vitesse maximale : 2 750 x g (4 400 tr/min)
- Rotor haute capacité pour 20 tubes coniques de 15 ml ou 30 tubes en verre de 15 ml
- Les inserts pour tubes coniques de 15 ml et les tapis en caoutchouc à utiliser avec les tubes en verre s
Spécification
Spécification
| Matériau | Aluminium |
| Type | Rotor avec 10 manchons en acier pour récipients de 15 ml |
| FCR max. | 2 750 x g |
| Vitesse max. | 4 400 tr/min |
| À utiliser avec (équipement) | F-35-30-17 |
| Angle | 45° |
| Comprend | 10 manchons en acier pour récipients de 15 ml, avec 10 adaptateurs pour tubes coniques et 10 tapis en caoutchouc pour tubes à fond rond |
| Nbre de positions | 10 |