Learn More
Hettich Lab Technology™ Rotor pivotant pour centrifugeuse manuelle
Code produit 10658685
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
4 x 15 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité
10658685 4 x 15 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10658685 Fournisseur Hettich Lab Technology™ Code fournisseur 1014
 Article restreint
Expédition estimée: 09-10-2026
Rotor pivotant à utiliser avec Hettich Lab Technology Centrifugeuses manuelles.
  • 90° angle
  • Force de réaction maximale (RCF) de 1 298
  • Max. RPM de 3 000/min.
  • 4 emplacements pour tubes coniques de 15 mL
Spécification
Type Rotor swing-out
Capacité 4 x 15 mL
FCR max. 1 298 x g
Vitesse max. 3 000 tr/min
À utiliser avec (équipement) Hettich Centrifugeuse manuelle avec tête
Angle 90°
Nbre de positions 4