Learn More
Eppendorf™ Couvercles du rotor
Code produit 10791755 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
A-2-MTP
Centrifugeuse 5427R, FA-45-30-11
Centrifugeuse 5427R, kit FA-45-24-11
F–34-6-38
F–45–48-11
F–45-30-11
F-45-17-17-Cyro
FA–45-30-11
FA-45-16-17
FA-45-24-11
FA-45-24-11-HS
FA-45-30-11
FA-45-48-11
Fndash;45-64-5-PCR
Kit FA-45-24-11
S-24-11-AT
Matériau:
Aluminium
Aluminium revêtu
Polypropylène
Description:
Coque supérieure du pare-brise
Non étanche aux aérosols
Revêtu
Étanche aux aérosols
Étanche aux aérosols, QuickLock
Conditionnement:
1 pièce
22 product options available for selection
Product selection table with 22 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Matériau Description unitSize
10791755 F–34-6-38 Aluminium Non étanche aux aérosols 1 pièce
12334948 A-2-MTP Aluminium Coque supérieure du pare-brise 1 pièce
15234536 Centrifugeuse 5427R, kit FA-45-24-11 Aluminium Étanche aux aérosols 1 pièce
15244536 Centrifugeuse 5427R, FA-45-30-11 Aluminium Étanche aux aérosols 1 pièce
10197523 F-45-17-17-Cyro Polypropylène Non étanche aux aérosols 1 pièce
15254536 F–45-30-11 Polypropylène Non étanche aux aérosols 1 pièce
10005693 F–45-30-11 Polypropylène Revêtu 1 pièce
10782135 Fndash;45-64-5-PCR Aluminium Non étanche aux aérosols 1 pièce
15224536 FA-45-24-11 Aluminium Étanche aux aérosols 1 pièce
13226589 FA-45-16-17 Aluminium Étanche aux aérosols 1 pièce
10279323 FA-45-24-11-HS Aluminium Étanche aux aérosols 1 pièce
13246938 F–45–48-11 Polypropylène Non étanche aux aérosols 1 pièce
10269753 Kit FA-45-24-11 Aluminium Étanche aux aérosols 1 pièce
13286948 Kit FA-45-24-11 Aluminium Étanche aux aérosols, QuickLock 1 pièce
10072383 FA-45-30-11 Aluminium Étanche aux aérosols 1 pièce
10496132 FA–45-30-11 Aluminium Non étanche aux aérosols 1 pièce
13216958 FA-45-30-11 Aluminium Étanche aux aérosols, QuickLock 1 pièce
10076213 FA-45-30-11 Aluminium revêtu Étanche aux aérosols 1 pièce
13246958 FA-45-48-11 Aluminium Étanche aux aérosols, QuickLock 1 pièce
15274536 FA-45-48-11 Aluminium Étanche aux aérosols 1 pièce
15284536 FA-45-48-11 Polypropylène Non étanche aux aérosols 1 pièce
13236948 S-24-11-AT Aluminium Étanche aux aérosols 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
22 options
Code produit 10791755 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 5804727509
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçus pour une utilisation avec les rotors Eppendorf
  • Couvercles de rotor de rechange
  • Couvercles en aluminium étanches aux aérosols disponibles
  • Disponible en plusieurs tailles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Aluminium
À utiliser avec (équipement) F–34-6-38
Description Non étanche aux aérosols
Type de produit Couvercle de rotor