Learn More
- Home
- Products
- Centrifugeuses
- Accessoires généraux pour centrifugeuses
- Eppendorf™ Couvercles du rotor
Eppendorf™ Couvercles du rotor
Code produit 12334948 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
A-2-MTP
Centrifugeuse 5427R, FA-45-30-11
Centrifugeuse 5427R, kit FA-45-24-11
F–34-6-38
F–45–48-11
F–45-30-11
F-45-17-17-Cyro
FA–45-30-11
FA-45-16-17
FA-45-24-11
FA-45-24-11-HS
FA-45-30-11
FA-45-48-11
Fndash;45-64-5-PCR
Kit FA-45-24-11
S-24-11-AT
Matériau:
Aluminium
Aluminium revêtu
Polypropylène
Description:
Coque supérieure du pare-brise
Non étanche aux aérosols
Revêtu
Étanche aux aérosols
Étanche aux aérosols, QuickLock
Conditionnement:
1 pièce
22 product options available for selection
| Code produit | À utiliser avec (équipement) | Matériau | Description | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 12334948 | A-2-MTP | Aluminium | Coque supérieure du pare-brise | 1 pièce |
| 15234536 | Centrifugeuse 5427R, kit FA-45-24-11 | Aluminium | Étanche aux aérosols | 1 pièce |
| 10791755 | F–34-6-38 | Aluminium | Non étanche aux aérosols | 1 pièce |
| 15244536 | Centrifugeuse 5427R, FA-45-30-11 | Aluminium | Étanche aux aérosols | 1 pièce |
| 10197523 | F-45-17-17-Cyro | Polypropylène | Non étanche aux aérosols | 1 pièce |
| 15254536 | F–45-30-11 | Polypropylène | Non étanche aux aérosols | 1 pièce |
| 10005693 | F–45-30-11 | Polypropylène | Revêtu | 1 pièce |
| 10782135 | Fndash;45-64-5-PCR | Aluminium | Non étanche aux aérosols | 1 pièce |
| 15224536 | FA-45-24-11 | Aluminium | Étanche aux aérosols | 1 pièce |
| 13226589 | FA-45-16-17 | Aluminium | Étanche aux aérosols | 1 pièce |
| 10279323 | FA-45-24-11-HS | Aluminium | Étanche aux aérosols | 1 pièce |
| 13246938 | F–45–48-11 | Polypropylène | Non étanche aux aérosols | 1 pièce |
| 10269753 | Kit FA-45-24-11 | Aluminium | Étanche aux aérosols | 1 pièce |
| 13286948 | Kit FA-45-24-11 | Aluminium | Étanche aux aérosols, QuickLock | 1 pièce |
| 10072383 | FA-45-30-11 | Aluminium | Étanche aux aérosols | 1 pièce |
| 10496132 | FA–45-30-11 | Aluminium | Non étanche aux aérosols | 1 pièce |
| 13216958 | FA-45-30-11 | Aluminium | Étanche aux aérosols, QuickLock | 1 pièce |
| 10076213 | FA-45-30-11 | Aluminium revêtu | Étanche aux aérosols | 1 pièce |
| 13246958 | FA-45-48-11 | Aluminium | Étanche aux aérosols, QuickLock | 1 pièce |
| 15274536 | FA-45-48-11 | Aluminium | Étanche aux aérosols | 1 pièce |
| 15284536 | FA-45-48-11 | Polypropylène | Non étanche aux aérosols | 1 pièce |
| 13236948 | S-24-11-AT | Aluminium | Étanche aux aérosols | 1 pièce |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit
12334948
Fournisseur
Eppendorf™
Code fournisseur
5427725008
Vous devez Se connecter ou vous inscrire pour acheter cet article.
Article restreint
Expédition estimée: 18-08-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Couvercles de rotor de rechange
- Couvercles en aluminium étanches aux aérosols disponibles
- Disponible en plusieurs tailles
Spécification
Spécification
| Matériau | Aluminium |
| À utiliser avec (équipement) | A-2-MTP |
| Description | Coque supérieure du pare-brise |
| Type de produit | Couvercle de rotor |