Description
- Conçu avec précision pour une séparation optimale des échantillons.
- Tous les rotors à angle fixe, les couvercles de rotor, les godets, les bouchons et les adaptateurs peuvent être autoclavés (121 °C, 20 min).
- Les accessoires (adaptateurs et godets) permettent de personnaliser davantage votre configuration de centrifugeuse.
- Options étanches aux aérosols disponibles.
Spécification
Spécification
| Matériau | Aluminium anodisé |
| Type | Rotor |
| Capacité | 20 x 5 ml |
| FCR max. | 20 913 x g |
| Vitesse max. | 13 100 tr/min |
| À utiliser avec (équipement) | Centrifugeuses 5910 Ri et 5920 R |
| Comprend | Couvercle de rotor QuickLock&trade Eppendorf |
| Modèle | FA-20x5, étanche aux aérosols |