Learn More
Thermo Scientific™ Coffrets de rotors pour centrifugeuse de paillasse Thermo Scientific™ Sorvall™ ST8
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Packs pratiques pour les applications cliniques et de culture cellulaire
Les innovations présentes sur les rotors — du changement de rotor Thermo Scientific™ Auto-Lock™ aux certifications de couvercles de confinement biologique ClickSeal™ de Thermo Scientific™ — réduisent le temps de préparation tout en garantissant la sécurité de vos échantillons, pour une plus grande tranquillité d’esprit.
Le changement de rotor Auto-Lock par bouton-poussoir, sécurisé en à peine 3 secondes offre :
- Une installation et une dépose sans problème du rotor :
- Aucun outil n’est nécessaire.
- Des procédures de changement de rotor simples
- Un accès dégagé à la chambre à des fins de nettoyage
- Un passage rapide d’une application à l’autre, des tubes coniques aux tubes de prélèvement sanguin, des microtubes aux microplaques, et la flexibilité d’adaptation aux besoins en évolution de votre laboratoire
- Joint de confinement biologique, y compris des couvercles ClickSeal certifiés pour une utilisation avec une seule main et possible avec des gants
- 8 adaptateurs disponibles pour répondre à vos besoins cliniques et de recherche en constante évolution
Spécification
Spécification
| Matériau | Aluminium |
| Type | Rotor swing-out |
| Capacité | 4 x 50 mL |
| FCR max. | 3,260 ×g |
| Vitesse max. | 4 500 tr/min |
| Rayon (métrique) | de 5,1 à 14,4 cm |
| Longueur max. du tube | 12 cm |
| Diamètre max. du tube | 2,95 cm |
| À utiliser avec (équipement) | Centrifugeuse de paillasse Thermo Scientific™ Sorvall™ ST8 |
| Angle | 90° |
| Afficher plus |