Learn More
Eppendorf Rotor R10A3 pour centrifugeuse CR22N
Code produit 31945298 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
6 x 500 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
31945298 6 x 500 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31945298 Fournisseur Eppendorf Code fournisseur 5721221013
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Rotor à angle fixe conçu pour la récolte et le pelletage d’échantillons biologiques à grand volume.
  • Rotor à angle fixe R10A3
  • Kit de récolte 6 x 0,5L, comprend 6 bouteilles de polypropylène de 500
  • Pour centrifugeuse CR22N
  • Capacité maximale : 6 x 500 mL (capacité nominale)
  • Vitesse maximale : 18 800 x g (10 000 tr/min)
  • Pour la récolte de bactéries, cellules ou levures par exemple pour la purification des protéines recombinantes ou la purification du compartiment cellulaire dans 6 bouteilles de 500 mL
  • Fabriqué en aluminium de haute qualité
  • Angle du forage : 26°
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Aluminium
Type Rotor angulaire fixe
Capacité 6 x 500 mL
FCR max. 18,800 x g
Vitesse max. 10,000 rpm
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuse CR22N/CR21N
Biocontainment Non