Learn More
Eppendorf Rotor R10C2 pour centrifugeuse CR30NX
Code produit 31945189 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
FCR max.:
14,290 x g
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit FCR max. Conditionnement
31945189 14,290 x g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31945189 Fournisseur Eppendorf Code fournisseur 5721302601
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Rotor à débit continu compatible avec la centrifugeuse CR30NX.
  • Rotor à débit continu R10C2
  • Exclut l’unité supérieure
  • Pour centrifugeuse CR30NX
  • Capacité maximale : 3 200 mL (capacité nominale)
  • Vitesse maximale : 14 290 x g (10 000 tr/min)
  • Pour la récolte en flux continu de bactéries, cellules ou levures pour, par exemple, la purification de protéines recombinantes ou d’anticorps en très grands volumes inférieurs à 10 L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Aluminium
Type Rotors à flux continu
Capacité 3,200 mL
FCR max. 14,290 x g
Vitesse max. 10,000 rpm
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuse CR30NX
Biocontainment Non