Learn More
Eppendorf Rotor R10H pour centrifugeuse CR30NX
Code produit 31945081 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
FCR max.:
13,000 x g
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit FCR max. Conditionnement
31945081 13,000 x g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31945081 Fournisseur Eppendorf Code fournisseur 5721302700
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Rotor horizontal spécialisé compatible avec la centrifugeuse CR30NX.
  • Horizontal rotor R10H
  • Pour les plaques
  • Pour centrifugeuse CR30NX
  • Vitesse maximale : 13 000 x g (10 000 tr/min)
  • Pour la centrifugation par plaques, par exemple pour la PCR ou la synthèse de protéines sans cellules avec jusqu’à 12 x 96 MTP
  • Fabriqué en aluminium de haute qualité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Aluminium
Type Horizontal Rotor
FCR max. 13,000 x g
Vitesse max. 10,000 rpm
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuse CR30NX
Biocontainment Non