Learn More
Eppendorf Rotor R12A6 pour centrifugeuse CR22N
Code produit 31945295 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
4 x 500 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
31945295 4 x 500 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31945295 Fournisseur Eppendorf Code fournisseur 5721221010
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Rotor à angle fixe conçu pour la récolte/granulation à grand volume de cellules, bactéries et algues.
  • Rotor à angle fixe pour la récolte de bactéries, cellules ou levures pour, par exemple, la purification des protéines recombinantes ou la purification du compartiment cellulaire
  • Comprend 4 bouteilles de polypropylène de 500
  • Vitesse maximale : 22 500 x g (12 000 tr/min)
  • Capacité maximale : 4 x 500 mL (Capacité nominale)
  • Fabriqué en aluminium de haute qualité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Aluminium
Type Rotor angulaire fixe
Capacité 4 x 500 mL
FCR max. 22,500 x g
Vitesse max. 12,000 rpm
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuse CR22N/CR21N
Biocontainment Non