Learn More
Eppendorf Rotor R13A pour centrifugeuse CR22N
Code produit 31945296 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
6 x 250 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
31945296 6 x 250 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31945296 Fournisseur Eppendorf Code fournisseur 5721221009
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Rotor à angle fixe conçu pour le pelletage et la récolte d’échantillons biologiques à plus grand volume.
  • Rotor plus léger à angle fixe pour la récolte des bactéries, des cellules ou des levures et l’élimination des débris cellulaires, par exemple pour la purification des protéines recombinantes ou du compartiment cellulaire
  • Comprend 6 bouteilles de polypropylène de 250
  • Vitesse maximale : 26 400 x g (13 000 tr/min)
  • Capacité maximale : 6 x 250 mL (Capacité nominale)
  • Fabriqué en aluminium de haute qualité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Aluminium
Type Rotor angulaire fixe
Capacité 6 x 250 mL
FCR max. 26,400 x g
Vitesse max. 13,000 rpm
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuse CR22N/CR21N
Biocontainment Non