Learn More
Eppendorf Rotor R16AY pour centrifugeuse CR22N
Code produit 31945095 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
6 x 80 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
31945095 6 x 80 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31945095 Fournisseur Eppendorf Code fournisseur 5721221111
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Les rotors à joint spécial et à angle fixe comportent des caches qui se vissent sur le corps du rotor pour offrir une meilleure étanchéité et réduire le risque de fuite d’échantillon à l’extérieur du rotor.
  • Rotor à angle fixe de type joint spécial
  • Comprend 6 bouteilles de polypropylène de 80
  • Vitesse maximale : 32 300 x g (16 000 tr/min)
  • Capacité maximale : 6 x 80 mL (Capacité nominale)
  • Fabriqué en aluminium de haute qualité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Aluminium
Type Rotor angulaire fixe
Capacité 6 x 80 mL
FCR max. 32,300 x g
Vitesse max. 16,000 rpm
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuse CR22N
Biocontainment Non