Description
- Rotor à débit continu R18C2
- Exclut l’unité supérieure
- Pour centrifugeuse CR30NX
- Capacité maximale : 1000 mL (capacité nominale)
- Vitesse maximale : 35 100 x g (18 000 tr/min)
- Pour la récolte en flux continu de bactéries, cellules ou levures pour, par exemple, la purification de protéines recombinantes ou d’anticorps en très grands volumes inférieurs à 10 L
- Fabriqué en aluminium de haute qualité
Spécification
Spécification
| Matériau | Aluminium |
| Type | Rotors à flux continu |
| Capacité | 1000 mL |
| FCR max. | 35,100 x g |
| Vitesse max. | 18,000 rpm |
| À utiliser avec (équipement) | Centrifugeuse CR30NX |
| Biocontainment | Non |