Learn More
Eppendorf Rotor R19A pour centrifugeuse CR30NX
Code produit 31945115 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
6 x 80 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
31945115 6 x 80 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31945115 Fournisseur Eppendorf Code fournisseur 5721302108
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Rotor à angle fixe compatible avec la centrifugeuse CR30NX.
  • Rotor à angle fixe R19A
  • Comprend 6 bouteilles de polypropylène de 80
  • Pour centrifugeuse CR30NX
  • Capacité maximale : 6 x 80 mL (capacité nominale)
  • Vitesse maximale : 45 600 x g (19 000 tr/min)
  • Pour un retrait rapide des débris cellulaires ou un granulage différentiel des organites/compartiments subcellulaires dans des tubes de 6 x 80 mL
  • Fabriqué en aluminium de haute qualité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Aluminium
Type Rotor angulaire fixe
Capacité 6 x 80 mL
FCR max. 45,600 x g
Vitesse max. 19,000 rpm
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuse CR30NX
Biocontainment Non