Learn More
Eppendorf Rotor R22A4 pour centrifugeuse CR22N
Code produit 31945260 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
30 x 2 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
31945260 30 x 2 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31945260 Fournisseur Eppendorf Code fournisseur 5721221003
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Rotor à angle fixe conçu pour le pelletage à haut débit de cellules, bactéries, organites et acides nucléiques.
  • Rotor à angle fixe pour le granulage d’organites/compartiments subcellulaires ou de particules virales plus grosses
  • Pour un haut débit de petits volumes avec des tubes de 30 x 2 mL
  • Vitesse maximale : 55 200 x g (22 000 tr/min)
  • Capacité maximale : 30 x 2 mL (Capacité nominale)
  • Fabriqué en aluminium de haute qualité
  • Aucun consommable inclus, veuillez utiliser avec un tube de 2/1,5 mL adapté à 55 200 x g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Aluminium
Type Rotor angulaire fixe
Capacité 30 x 2 mL
FCR max. 55,200 x g
Vitesse max. 22,000 rpm
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuse CR22N/CR21N
Biocontainment Non