Learn More
Eppendorf Rotor R22A6 pour centrifugeuse CR22N
Code produit 31945182 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
12 x 10 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
31945182 12 x 10 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31945182 Fournisseur Eppendorf Code fournisseur 5721221002
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Rotor à angle fixe conçu pour le pelletage à grande vitesse d’échantillons biologiques de petit volume, d’acides nucléiques, de bactéries/cellules et d’organites.
  • Rotor à angle fixe pour le granulage d’organites/compartiments subcellulaires ou de particules virales plus grosses
  • Comprend 12 bouteilles de 10 bouteilles en polypropylène
  • Vitesse maximale : 55 100 x g (22 000 tr/min
  • Capacité maximale : 12 x 10 mL (Capacité nominale)
  • Fabriqué en aluminium de haute qualité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Aluminium
Type Rotor angulaire fixe
Capacité 12 x 10 mL
FCR max. 55,100 x g
Vitesse max. 22,000 rpm
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuse CR22N/CR21N
Biocontainment Non