Learn More
Eppendorf Rotor R3S pour centrifugeuse CR22N
Code produit 31945104 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
4 x 500 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
31945104 4 x 500 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31945104 Fournisseur Eppendorf Code fournisseur 5721224003
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Rotor à seau pivotant pour l’isolement sérique ou la récolte de bactéries ou de cellules, pour des volumes moyens avec jusqu’à 4 tubes de 500 mL jusqu’à 4 x 500 mL.
  • Rotor à godet oscillant R3S
  • Comprend 4 seaux pour des tubes de 500 mL
  • Pour centrifugeuse CR22N
  • Capacité maximale : 4 x 500 mL (capacité nominale)
  • Vitesse maximale : 1 940 x g (3 000 tr/min)
  • Pour l’isolement sérique ou la récolte de bactéries ou de cellules, pour les volumes moyens avec jusqu’à 4 tubes de 500 mL
  • Fabriqué en aluminium de haute qualité
  • Facteur K : 19 363
  • Angle du forage : 90°
  • Aucun consommable inclus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Aluminium
Type Rotor swing-out
Capacité 4 x 500 mL
FCR max. 1,940 x g
Vitesse max. 3,000 rpm
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuse CR22N
Biocontainment Non