Learn More
Eppendorf Rotor R4SS pour centrifugeuse CR30NX
Product Code. 31945171 Shop All Eppendorf Products
Change view
Click to view available options
Capacité:
40 x 15 mL
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacité Unit Size
31945171 40 x 15 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 31945171 Supplier Eppendorf Supplier No. 5721302402
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Rotor à godet oscillant compatible avec la centrifugeuse CR30NX.
  • Rotor à godet oscillant R4SS
  • Comprend 4 seaux pour tubes coniques de 15/50 mL Eppendorf
  • Pour centrifugeuse CR30NX
  • Capacité maximale : 40 x 15 mL (capacité nominale)
  • Vitesse maximale : 2 900 x g (4 000 tr/min)
  • Pour l’isolation sérique, concentration de protéines dans des colonnes ou prélèvement de bactéries ou de cellules dans des tubes à fond rond de 40 x 15 mL
  • Fabriqué en aluminium de haute qualité
  • Aucun consommable inclus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Matériau Aluminium
Type Rotor swing-out
Capacité 40 x 15 mL
FCR max. 2,900 x g
Vitesse max. 4,000 rpm
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuse CR30NX
Biocontainment Non