Description
- R7A à angle fixe de type rotor
- Comprend 6 bouteilles et étaux de 1000 PP
- Pour une utilisation avec la centrifugeuse CR30NX
- Capacité maximale : 6 x 1000 mL (capacité nominale)
- Vitesse maximale : 11100 x g (7000 tr/min)
- Pour la récolte de bactéries, cellules ou levures pour, par exemple, la purification de protéines recombinantes ou d’anticorps en bouteilles de 6 x 1L
- Fabriqué en aluminium de haute qualité
Spécification
Spécification
| Matériau | Aluminium |
| Type | Rotor angulaire fixe |
| Capacité | 6 x 1000 mL |
| FCR max. | 11,100 x g |
| Vitesse max. | 7,000 rpm |
| À utiliser avec (équipement) | Centrifugeuse CR30NX |
| Biocontainment | Non |