Learn More
Eppendorf Rotor R9A pour centrifugeuse CR22N
Code produit 31945284 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
4 x 1000 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
31945284 4 x 1000 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31945284 Fournisseur Eppendorf Code fournisseur 5721221015
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Rotor à angle fixe conçu pour la récolte et la pelletage de cellules à grand volume, bactéries et algues.
  • Rotor à angle fixe R9A
  • Comprend 4 bouteilles de polypropylène de 1000 (WM)
  • Étanche aux aérosols
  • Pour centrifugeuse CR22N
  • Capacité maximale : 4 x 1000 mL (capacité nominale)
  • Vitesse maximale : 15 300 x g (9 000 tr/min)
  • Pour la récolte de bactéries, de cellules ou de levures pour la purification par exemple de protéines recombinantes ou d’anticorps en bouteilles contenant 4 x 1 L
  • Fabriqué en aluminium de haute qualité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Aluminium
Type Rotor angulaire fixe
Capacité 4 x 1000 mL
FCR max. 15,300 x g
Vitesse max. 9,000 rpm
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuse CR22N/CR21N
Biocontainment Non