Learn More
Eppendorf™ Rotor pour centrifugeuse 5920 R
Code produit 15748369 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
4 x 1000 mL
4 x 750 mL
40 x 50 ml
4 x 1 000 ml
8 x 250 ml
Vitesse max.:
3 700 tr/min
3 700 tr/min
4 250 tr/min
Modèle:
S-4 x Universel-L
S-4x1000
S-4x1000, étanche aux aérosols
Comprend:
Godets universels
Sans godets
Seaux de grande capacité
Seaux ronds de 1 000 mL (x4)
Seaux à plaques/tubes
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Vitesse max. Modèle Comprend unitSize
15748369 40 x 50 ml 4 250 tr/min S-4x1000, étanche aux aérosols Seaux à plaques/tubes 1 pièce
15768069 8 x 250 ml 3 700 tr/min S-4x1000 Seaux de grande capacité 1 pièce
15728379 4 x 750 mL 4 250 tr/min S-4 x Universel-L Godets universels 1 pièce
15728112 4 x 1000 mL 3 700 tr/min S-4x1000, étanche aux aérosols Seaux ronds de 1 000 mL (x4) 1 pièce
15788359 4 x 1 000 ml 3 700 tr/min S-4x1000 Sans godets 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15748369 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 5895117007
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Eppendorf Rotor pour centrifugeuse 5920 R - précision dans la centrifugation réfrigérée de grande capacité. Adaptez vos expériences en jouant sur les capacités et les vitesses. Complétez votre équipement avec des seaux et des adaptateurs polyvalents pour un traitement efficace des échantillons. Idéal pour les applications à haut débit, garantissant précision et reproductibilité.
  • Conçu avec précision pour une séparation optimale des échantillons.
  • Tous les rotors à angle fixe, les couvercles de rotor, les godets, les bouchons et les adaptateurs peuvent être autoclavés (121 °C, 20 min).
  • Les accessoires (adaptateurs et godets) permettent de personnaliser davantage votre configuration de centrifugeuse.
  • Options étanches aux aérosols disponibles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Rotor
Capacité 40 x 50 ml
FCR max. 3 076 x g
Vitesse max. 4 250 tr/min
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuse 5920 R
Comprend Seaux à plaques/tubes
Autoclavable Autoclavables
Modèle S-4x1000, étanche aux aérosols