Learn More
Eppendorf™ Rotor pour centrifugeuse 5910 Ri
Code produit 15833212 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
0,2 à 250 ml
0,2 à 500 ml
4 x 400 ml
4 x 500 ml
Vitesse max.:
4 000 tr/min
4 000 tr/min
5 100 tr/min
5 100 tr/min
FCR max.:
3 220 xg
5 263 xg
Comprend:
Godets rectangulaires de 500 ml (x4)
Godets ronds de 400 ml (x4)
Sans godets
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Vitesse max. FCR max. Comprend Pakningsstørrelse
15833212 0,2 à 250 ml 5 100 tr/min 5 263 xg Sans godets 1 pièce
15813212 0,2 à 500 ml 4 000 tr/min 3 220 xg Sans godets 1 pièce
15803212 4 x 500 ml 4 000 tr/min 3 220 xg Godets rectangulaires de 500 ml (x4) 1 pièce
15823212 4 x 400 ml 5 100 tr/min 5 263 xg Godets ronds de 400 ml (x4) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15833212 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 5895181007
 Article restreint
En stock
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Eppendorf Rotor pour centrifugeuse 5910 Ri - Précision en centrifugation réfrigérée. Personnalisez vos expériences grâce à des capacités et des vitesses variées, des seaux et des adaptateurs adaptables pour un traitement efficace des échantillons. Idéal pour les applications sensibles à la température, garantissant précision et reproductibilité.
  • Conçu avec précision pour une séparation optimale des échantillons.
  • Tous les rotors à angle fixe, les couvercles de rotor, les godets, les bouchons et les adaptateurs peuvent être autoclavés (121 °C, 20 min).
  • Les accessoires (adaptateurs et godets) permettent de personnaliser davantage votre configuration de centrifugeuse.
  • Options étanches aux aérosols disponibles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Rotor
Capacité 0,2 à 250 ml
FCR max. 5 263 xg
Vitesse max. 5 100 tr/min
À utiliser avec (équipement) Centrifugeuse 5910 Ri
Comprend Sans godets
Nbre de positions 4
Biocontainment Bouchons étanches aux aérosols disponibles
Modèle S-4x400
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.