Learn More
Eppendorf™ Rotor S-96x0.2-PCR pour centrifugeuse 5425
Code produit 15881545 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nbre de positions:
96
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nbre de positions Conditionnement
15881545 96 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15881545 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 5495512004
 Article restreint
Expédition estimée: 11-01-2027
Le rotor Eppendorftrade; S-96x0.2-PCR pour centrifugeuse 5425 offre un ensemble de fonctions exceptionnel pour une large gamme d’applications dans le domaine de la biologie moléculaire et cellulaire ainsi que de la biochimie des protéines.
ulliRotor à godets oscillants pour centrifugeuse Eppendorf 5425/liliComprend des godets/liliCapacité max. : 12 x 8 barrettes PCR de 0,1/0,2 ml ou 4 x 1/4 plaques PCR twin.tectrade; 96, divisibles sans jupe ou 96 tubes PCR de 0,2 ml/liliVitesse maximale : 3 217 x g (6 000 tr/min)/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Aluminium
Type Rotor swing-out
Capacité 96 tubes PCR de 0,2 mL, 12 barrettes PCR à 8 puits
À utiliser avec (équipement) Eppendorf 5425
Comprend 4 swing-buckets
Nbre de positions 96