Learn More
Rottlerine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10337191 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10337191 10 mg Flacon en verre 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10337191 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 328490100
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Rottlerin
CAS 82-08-6
Point de fusion >200.0°C
Couleur Orange à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C30H28O8
Numéro MDL MFCD00017361
Quantité 10 mg
Merck Index 15, 8405
Synonyme rottlerin, mallotoxin, kamalin, unii-e29lp3zmuh, e29lp3zmuh, chembl34241, bmk1-f10, e-1-6-3-acetyl-2,4,6-trihydroxy-5-methylphenyl methyl-5,7-dihydroxy-2,2-dimethyl-2h-1-benzopyran-8-yl-3-phenyl-2-propen-1-one, 1-6-3-acetyl-2,4,6-trihydroxy-5-methyl-benzyl-5,7-dihydroxy-2,2-dimethyl-2h-chromen-8-yl-3-phenyl-propenone, 1-6-3-acetyl-2,4,6-trihydroxy-5-methylphenyl methyl-5,7-dihydroxy-2,2-dimethyl-2h-1-benzopyran-8-yl-3-phenyl-2-propen-1-one
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dmso,chloroform,ethanol
Clé InChI DEZFNHCVIZBHBI-ZHACJKMWSA-N
SMILES CC1=C(C(=C(C(=C1O)C(=O)C)O)CC2=C(C3=C(C(=C2O)C(=O)C=CC4=CC=CC=C4)OC(C=C3)(C)C)O)O
Nom IUPAC (E)-1-[6-[(3-acétyl-2,4,6-trihydroxy-5-méthylphényl)méthyl]-5,7-dihydroxy-2,2-diméthylchromen-8-yl]-3-phénylprop-2-en-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 516.6
CID PubChem 5281847
ChEBI CHEBI:8899
Poids de la formule 516.6
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Rottlerin
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.