Learn More
Rottlerin, MedChemExpress
Code produit 16473626
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16473626 25 mg
16407678 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16473626 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY18980
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
MedChemExpress Rottlerin, a natural product purified from Mallotus Philippinensis, is a specific PKC inhibitor, with IC50 values for PKCδ of 3-6 μM, PKCα,β,γ of 30-42 μM, PKCε,η,ζ of 80-100 μM.
Rottlerin acts as a direct mitochondrial uncoupler, and stimulates autophagy by targeting a signaling cascade upstream of mTORC1. Rottlerin induces apoptosis via caspase 3 activation. Rottlerin inhibits HIV-1 integration and Rabies virus (RABV) infection.
Spécification
Nom chimique ou matériau Rottlerin
CAS 82-08-6
Couleur Marron
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C30H28O8
Quantité 25 mg
Synonyme Mallotoxin NSC 56346 NSC 94525
Informations sur la solubilité DMSO : 12.5 mg/mL (24.20 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(C1=C2C(C=CC(C)(C)O2)=C(O)C(CC3=C(O)C(C)=C(O)C(C(C)=O)=C3O)=C1O)/C=C/C4=CC=CC=C4
Poids moléculaire (g/mol) 516.54
Poids de la formule 516.54
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation