Learn More
Rottlerin, TRC
Code produit 30414186
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30414186 10 mg 10mg
30409956 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30414186 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCR70074010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 82-08-6
Formule moléculaire C30 H28 O8
Poids moléculaire (g/mol) 516.54
Synonyme 3'-((8-Cinnamoyl-5,7-dihydroxy-2,2-dimethyl-2H-1-benzopyran-6-yl)methyl)-2',4',6'-trihydroxy-5'-methyl-acetophenone, Mallotoxin
Nom IUPAC (E)-1-[6-[(3-acétyl-2,4,6-trihydroxy-5-méthyl-phényl)méthyl]-5,7-dihydroxy-2,2-diméthyl-chromène-8-yl]-3-phényl-prop-2-en-1-one
SMILES CC(=O)c1c(O)c(C)c(O)c(Cc2c(O)c3C=CC(C)(C)Oc3c(C(=O)\C=C\c4ccccc4)c2O)c1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Rottlerin
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C30H28O8/c1-15-24(33)19(27(36)22(16(2)31)25(15)34)14-20-26(35)18-12-13-30(3,4)38-29(18)23(28(20)37)21(32)11-10-17-8-6-5-7-9-17/h5-13,33-37H,14H2,1-4H3/b11-10+
Poids de la formule 516.1784