Learn More
Rotundine, MedChemExpress
Description
Rotundine is an antagonist of dopamine D1, D2 and D3 receptors with IC50s of 166 nM, 1.4 μM and 3.3 μM, respectively. Rotundine is also an antagonist of 5-HT1A with an IC50 of 370 nM.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Rotundine |
| CAS | 483-14-7 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C21H25NO4 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | (-)-Tetrahydropalmatine L-Tetrahydropalmatine |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 100 mg/mL (281.35 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | COC1=CC=C2C(CN3CCC4=CC(OC)=C(OC)C=C4[C@]3([H])C2)=C1OC |
| Poids moléculaire (g/mol) | 355.43 |
| Afficher plus |