Learn More
Rotonde, TRC
Code produit 30425496
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30425496 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30425496 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCR700760100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Rotundine
CAS 483-14-7
Formule moléculaire C21 H25 N O4
Quantité 100 mg
Synonyme 13aα-Berbine','2,3,9,10-tetramethoxy- (8CI), 6H-Dibenzo[a,g]quinolizine','5,8,13,13a-tetrahydro-2,3,9,10-tetramethoxy-','(S)-, Cyclanoline','O,O-dimethyl-N-demethyl- (6CI), Gindarine (7CI), (13aS)-5,8,13,13a-Tetrahydro-2,3,9,10-tetramethoxy-6H-dibenzo[a,g]quinolizine, (-)-2,3,9,10-Tetramethoxyberbine, (-)-Corydalis B, (-)-Rotundine, (-)-S-Tetrahydropalmatine, (-)-Tetrahydropalmatine, (13AS)-2,3,9,10-tetramethoxy-6,8,13,13a-tetrahydro-5H-isoquinolino[2,1-b]isoquinoline, (S)-Tetrahydropalmatine, Caseanine, Hyndarine, N-Demethyl-O,O'-dimethylcyclanoline, N-Demethyl-O,O'-dimethylsteponine, Palmatine','tetrahydro-','(-)-, Rotundine, Rotundine (Stephania)','(-)-, l-Tetrahydropalmatine
Formule InChI InChI=1S/C21H25NO4/c1-23-18-6-5-13-9-17-15-11-20(25-3)19(24-2)10-14(15)7-8-22(17)12-16(13)21(18)26-4/h5-6,10-11,17H,7-9,12H2,1-4H3/t17-/m0/s1
SMILES COc1cc2CCN3Cc4c(C[C@H]3c2cc1OC)ccc(OC)c4OC
Nom IUPAC (13aS)-2,3,9,10-tétraméthoxy-6,8,13,13a-tétrahydro-5H-isoquinolino[3,2-a]isoquinoléine
Poids moléculaire (g/mol) 355.43
Poids de la formule 355.1784