Learn More
Bochem™ Accessoires de cuisine ronds en aluminium
Code produit 10274411
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
28 ml
125 ml
Diamètre (métrique):
64 mm
96 mm
Hauteur (métrique):
13 mm
24 mm
Conditionnement:
100 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Diamètre (métrique) Hauteur (métrique) unitSize
10274411 125 ml 96 mm 24 mm -
10142171 28 ml 64 mm 13 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10274411 Fournisseur Bochem™ Code fournisseur 11613
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28036
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 17-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En aluminium. Bochem™ Les ustensiles de cuisine ronds en aluminium sont jetables.
  • aluminium
  • Jetable
  • Destiné à un usage unique
Spécification
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 125 ml
Jetable Usage unique
Matériau Aluminium
Forme Rond
Type Boîte
À utiliser avec (application) Destiné à un usage unique
Hauteur (métrique) 24 mm
Diamètre (métrique) 96 mm