Learn More
Korff™ Disques de film ronds en aluminium
Code produit 10313841
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
100 mm
120 mm
130 mm
150 mm
Conditionnement:
1000 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe unitSize
10313841 100 mm 1000 pièces
12682603 100 mm 1000 pièces
10272041 120 mm 1000 pièces
12681973 120 mm 1000 pièces
12672603 130 mm 1000 pièces
10728521 150 mm 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10313841 Fournisseur Korff™ Code fournisseur 60210
Expédition estimée: 12-08-2026
Spécification
Diamètre (métrique) externe 100 mm
Matériau Aluminium
À utiliser avec (application) Utilisé pour un large éventail de tâches de laboratoire