Learn More
Gilac™ Bassin de lit rond avec couvercle
Code produit 17988931
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
2.5 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
17988931 2.5 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17988931 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G101421
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.63€
    13.82€ / 1 pièces
    Économisez 6.81€
    33% de réduction
Expédition estimée: 07-12-2026
Le bassin de lit rond avec couvercle convient à un usage hospitalier.
  • Convient à un usage hospitalier.
  • Bassin de lit et couvercle assemblés, de forme ronde.
  • Durabilité exceptionnelle même en cas d'utilisation intensive.
  • Le produit est désinfecté dans un lave-bassins de lit.
  • L'ergonomie du produit, étudiée en profondeur, garantit un nettoyage optimal.
  • L'équipement doit être à température ambiante afin d'éviter la sensation de froid ressentie avec les équivalents en acier inoxydable.
Spécification
Type de produit Calentador de cama
Couleur Blanc
Matériau Polypropylène
Stérilité Non stérile
Volume (impérial) 0,7 gal.
Volume (métrique) 2.5 L