Learn More
Kautex™ Bouteille ronde Variopack Double COEX
Code produit 16837096
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 000 ml
Conditionnement:
80 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
16837096 1 000 ml 80 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16837096 Fournisseur Kautex™ Code fournisseur 2000086712
Expédition estimée: 07-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le flacon rond Variopack Dual COEX a une capacité de 1000 mL.
  • Emballage spécial, avec couche barrière en PA.
  • Étanche
  • Blanc
  • Ne conviennent pas aux aliments.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 1 000 ml
Couleur Blanche opaque
Matériau Polyéthylène
Conditionnement Carton
Quantité 80/Cs.
Stérilité Non stérile
Closure Included Non
Graduated Non
Bouche Large
Fit for Purpose Qualité certifiée
Hauteur (métrique) 234 mm
À utiliser avec (équipement) Aucun
Largeur (impériale) 3,48 in
Hauteur (impériale) 9,21 in
Autoclavable Non autoclavable
Forme Rond
Certifications/Conformité Déclaration de conformité de référence
Jetable Réutilisable
Type de produit Flacon étanche à col large