Learn More
DWK Life Sciences Tube de culture à fond rond en verre sodocalcique Kimble Chase™ avec bouchon en PP
Code produit 11863370
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
12 mm
16 mm
18 mm
Longueur (métrique):
100 mm
100 mm
160 mm
180 mm
Conditionnement:
100 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Longueur (métrique) unitSize
11863370 16 mm 100 mm 100 pièces
11873370 16 mm 160 mm 100 pièces
11883370 18 mm 180 mm -
11853370 12 mm 100 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11863370 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur D4100160010B1
Promotions sur la verrerie de laboratoire
Utilisez le code promo 28509
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Développez les cultures dans le tube de culture à fond rond en verre sodocalcique avec bouchon en PP. En verre sodocalcique transparent et comporte un fond rond.
  • En verre sodocalcique transparent
  • Fond rond
  • Bouchon en PP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 12 mL
Longueur (métrique) 100 mm
Matériau Verre sodocalcique
Conditionnement 100Pack
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) 16 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Type de produit Tube de culture
Forme du fond Arrondi