Learn More
DWK Life Sciences Tube de culture à fond rond en verre sodocalcique Kimble Chase™ avec bouchon en PP
Code produit 11883370
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
12 mm
16 mm
18 mm
Longueur (métrique):
100 mm
100 mm
160 mm
180 mm
Conditionnement:
100 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Longueur (métrique) Conditionnement
11883370 18 mm 180 mm -
11863370 16 mm 100 mm 100 pièces
11873370 16 mm 160 mm 100 pièces
11853370 12 mm 100 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11883370 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur D4180180011B1
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Développez les cultures dans le tube de culture à fond rond en verre sodocalcique avec bouchon en PP. En verre sodocalcique transparent et comporte un fond rond.
  • En verre sodocalcique transparent
  • Fond rond
  • Bouchon en PP
Spécification
Capacité (métrique) 30 mL
Longueur (métrique) 180 mm
Matériau Verre sodocalcique
Conditionnement 100Pack
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) 18 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Type de produit Tube de culture
Forme du fond Arrondi