Learn More
behr Labor-Technik™ Récipients de digestion à fond rond
Code produit 10374972
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 mL
750 mL
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10374972 250 mL 1 pièce
10389910 750 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10374972 Fournisseur behr Labor-Technik™ Code fournisseur B00217959
 Article restreint
Expédition estimée: 17-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Vase à dissolution à fond rond sans NS pour InKjet 250mL, Modèle SR3i
Spécification
Type de produit Récipient de digestion
Capacité (métrique) 250 mL
À utiliser avec (équipement) Dispositifs de digestion infrarouge inKjel