Learn More
IKA™ Portoir pour flacon à fond rond
Code produit 15214037 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
500 ml
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15214037 100 ml 1 pièce
15224007 25 ml 1 pièce
15178449 50 ml 1 pièce
15213305 10 ml 1 pièce
15284037 500 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15214037 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0025000641
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.45€
    89.50€ / 1 pièces
    Économisez 7.95€
    8% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Flacon à fond rond en aluminium anodisé
  • Fond rond
  • Structure en aluminium anodisé
  • Résistant aux températures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 100 ml
Diamètre (impériale) 2,6 in
Diamètre (métrique) 66 mm
Forme Fond rond
Température (métrique) 180°C
Type Flacon à flacon
Matériau Anodized Aluminum