Learn More
Cowie Technology™ Flacon à fond rond, PTFE
Code produit 10794903 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
Raccord manchonné:
19/26
24/29
29/32
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Raccord manchonné Conditionnement
10794903 100 ml 29/32 1 pièce
10744523 25 ml 19/26 1 pièce
10221572 25 ml 24/29 1 pièce
10487552 50 ml 29/32 1 pièce
10784903 50 ml 24/29 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10794903
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Flacon à fond rond COWIE TECHNOLOGY™, le PTFE présente une finition interne lisse et est utilisable à des températures élevées.
  • Les flacons à fond rond ont une finition interne lisse.
  • Le PTFE utilisé dans la fabrication des produits de laboratoire en PTFE Cowie™ est un matériau vierge pur conforme aux exigences de la FDA et de l’USP classe VI.
  • Inerte et utilisable à 280°C.
  • Les cônes correspondent aux joints en verre moulés standard.
  • Sans anneaux d’étanchéité.
Spécification
Diamètre (métrique) de la base 64 mm
Capacité (métrique) 100 ml
Raccord manchonné 29/32
Plage de températures (métrique) Jusqu’à 280°C