Learn More
Lenz Laborglasintrumente Flacons à fond rond
Description
- Conformes à la norme DIN ISO 24450 en plus de la norme
- Avec rebord perlé
- Matériau : DURAN™
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) externe du col | 89 mm |
| Capacité (métrique) | 10 L |
| Matériau | Duran Verre |
| Hauteur (métrique) | 420 mm |