Learn More
Lenz Laborglasintrumente Flacons à fond rond
Code produit 11993621
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
250 ml
500 mL
1 L
2 L
3 L
4 L
5 L
6 l
10 L
20 L
Diamètre (métrique) externe du col:
34 mm
50 mm
51 mm
65 mm
76 mm
89 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Diamètre (métrique) externe du col Conditionnement
11993621 5 L 65 mm 1 pièce
10030371 50 ml 34 mm 10 pièces
10040371 10 L 89 mm 1 pièce
10274101 2 L 50 mm 10 pièces
10336361 250 ml 51 mm 10 pièces
10356361 4 L 76 mm 1 pièce
10499362 500 mL 50 mm 10 pièces
10527671 6 l 65 mm 1 pièce
11943621 1 L 65 mm 10 pièces
11953621 2 L 76 mm 10 pièces
11963621 3 L 65 mm 1 pièce
11973621 6 l 89 mm 1 pièce
11983621 20 L 89 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 11993621 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente Code fournisseur 07035082
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    222.00€
    154.19€ / 1 pièces
    Économisez 67.81€
    30% de réduction
Expédition estimée: 28-12-2026
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Conformes à la norme DIN ISO 24450 en plus de la norme
  • Avec rebord perlé
  • Matériau : DURAN™
Spécification
Diamètre (métrique) externe du col 65 mm
Capacité (métrique) 5 L
Matériau Duran Verre
Hauteur (métrique) 310 mm