Learn More
Witeg™ Flacons à fond rond
Code produit 10296753
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité : 100 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10296753 Capacité : 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10296753 Fournisseur Witeg™ Code fournisseur 0 603 100 S
Expédition estimée: 28-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Avec un col central pour douille ST 29/32.
  • 64 x 110 mm
  • Conformément à la norme DIN 12348
  • Fournis en paquets de 10
Spécification
Certifications/Conformité DIN 12348
Couleur Transparent
Capacité (métrique) 100 mL
Matériau Verre
Nb par paquet 10
Type de produit Flacon
Raccord manchonné ST 29/32
Forme du fond Rond