Learn More
BOLA Flacons à fond rond
Description
Transparent, non poreux, avec un col rodé de taille 29.
Specifications
Specifications
| Capacité (métrique) | 100 ml |
| Hauteur (métrique) | 117 mm |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Jetable | Réutilisable |
| Graduated | Non |
| Mouth Style | Fileté |
| Stérilité | Non stérile |
| Forme du fond | Rond |
| Diamètre (métrique) externe | 67 mm |