Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Flacons à fond rond avec joint rodé conique
Code produit 10037630
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
4000 mL
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10037630 4000 mL 1 pièce
10047630 250 ml 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10037630 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente™ Code fournisseur 03002979
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Flacon en verre DURAN™ avec joint rodé conique
  • Conformes à la norme DIN EN ISO 4797 en plus de la norme
  • Avec étiquette de marquage
  • Matériau : DURAN™
Spécification
Certifications/Conformité DIN EN ISO 4797
Capacité (métrique) 4000 mL
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Nb par paquet 1
Raccord manchonné NS 29/32
Diamètre (métrique) externe 207 mm