Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Flacons à fond rond avec joint rodé conique
Code produit 10047630
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
4000 mL
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10047630 250 ml 10 pièces
10037630 4000 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10047630 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente™ Code fournisseur 03004549
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    673.00€
    456.11€ / 10 pièces
    Économisez 216.89€
    32% de réduction
Expédition estimée: 11-12-2026
Flacon en verre DURAN™ avec joint rodé conique
  • Conformes à la norme DIN EN ISO 4797 en plus de la norme
  • Avec étiquette de marquage
  • Matériau : DURAN™
Specifications
Capacité (métrique) 250 ml
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Nb par paquet 10
Raccord manchonné NS 45/40
Diamètre (métrique) externe 85 mm