Learn More
Lenz Laborglasintrumente Flacons à fond rond avec joint rodé conique
Code produit 10792672
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 mL
2 L
3 L
4 L
5 L
6 L
10 L
20 L
Diamètre (métrique) externe:
105 mm
166 mm
185 mm
207 mm
223 mm
236 mm
279 mm
345 mm
Joint conique standard:
NS 19/26
NS 29/32
NS 45/40
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Diamètre (métrique) externe Joint conique standard Conditionnement
10792672 5 L 223 mm NS 45/40 1 pièce
10577311 6 L 236 mm NS 45/40 1 pièce
10751843 3 L 185 mm NS 45/40 1 pièce
10181371 2 L 166 mm NS 45/40 10 pièces
10029820 500 mL 105 mm NS 19/26 10 pièces
10682921 6 L 236 mm NS 29/32 1 pièce
10323041 4 L 207 mm NS 45/40 1 pièce
10020191 10 L 279 mm NS 45/40 1 pièce
10030191 20 L 345 mm NS 45/40 1 pièce
10284281 20 L 345 mm - 1 pièce
10119600 500 mL 105 mm NS 45/40 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 10792672 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente Code fournisseur 03004582
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    298.00€
    201.27€ / 1 pièces
    Économisez 96.73€
    32% de réduction
Expédition estimée: 29-12-2026
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Conforme à la norme DIN EN ISO 4797
  • Avec étiquette de marquage
  • Matériau : DURAN™
Spécification
Capacité (métrique) 5 L
Matériau Duran Verre
Joint conique standard NS 45/40
Diamètre (métrique) externe 223 mm
Quantité 1 de chaque