Learn More
Greiner Bio-One Tubes à essai en polypropylène à fond rond
GREENER_CHOICE
Code produit 10003271
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 ml
14 ml
Longueur (métrique):
55 mm
100 mm
Diamètre (métrique):
12 mm
17 mm
Conditionnement:
1500 pièces
3600 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Conditionnement
10003271 14 ml 100 mm 17 mm 1500 pièces
10203041 4 ml 55 mm 12 mm 3600 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10003271 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 187201
Expédition estimée: 08-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Idéal pour le stockage d'échantillons.
Les tubes en polypropylène présentent une stabilité thermique, chimique et mécanique particulièrement bonne.
  • Non stériles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Translucide
Capacité (métrique) 14 ml
Longueur (métrique) 100 mm
Matériau Polypropylène
Conditionnement 1500
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) 17 mm