Learn More
Greiner Bio-One Tube de culture en polystyrène à fond rond avec bouchon d’aération à deux positions
Code produit 10450433
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25/Pk., 2000/Cs.
Conditionnement:
2000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10450433 25/Pk., 2000/Cs. 2000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10450433 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 120180
Expédition estimée: 09-12-2026
Idéal pour les mesures optiques en raison de sa haute clarté.
  • Volume : 4.5mL
  • Dia. x hauteur : 12.4 x 75 mm
  • Stérile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau du bouchon HDPE
Couleur de bouchon Translucide
Autoclavable Not Autoclavable
Type de bouchon Bouchon de ventilation à double position
Couleur Transparent
Longueur (métrique) 75 mm
Matériau Polystyrène
Quantité 25/Pk., 2000/Cs.
Stérilité Stérile
Capacité (métrique) 4,5 mL
Forme Fond rond
Bouchon inclus Oui
FCR max. 4,800 x g
Diamètre (métrique) 12,4 mm
Type de produit Tube de culture