Learn More
Witeg™ Flacons à fond rond
Code produit 11817730
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
1000 ml
1 000 ml
Type de goulot:
19/26
29/32
29/32 et 19/26
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Type de goulot unitSize
11817730 500 ml 19/26 1 pièce
11807730 250 ml 29/32 1 pièce
11837730 1 000 ml 29/32 et 19/26 1 pièce
15128664 1000 ml 29/32 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11817730 Fournisseur Witeg™ Code fournisseur A1032913
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Ballon à fond rond col Rodaviss™
• Rodage interne et filetage externe
• Ballon bi et tricol Rodaviss™
• Ballon bicol
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
Type de goulot 19/26
Forme du fond Rond